Merck
14998
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-2-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
Beilstein:
5381790
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
PCGOCPOJLMLJAR-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)