Merck
49817
Supelco
Pyrrole
analytical standard
Synonim(y):
Azole, Divinylenimine, Imidole
Wybierz wielkość
1 ML
277,00 zł
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
277,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
67.09
Beilstein:
1159
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.31 (vs air)
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤98.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.508-1.511
bp
131 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Pyrrole is used as one of the building blocks of biochemical macrocycles such as chlorins, porphyrins and corrins.[1] It is also used for many technologically relevel applications such as in organometallic complexes and precursor molecules for self-assembled monolayers on metal surfaces.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Studying Complex Surface Dynamical Systems Using Helium-3 Spin-Echo Spectroscopy (2014)
Jaehyun Hur et al.
ACS nano, 8(10), 10066-10076 (2014-09-27)
Conductive hydrogels are a class of composite materials that consist of hydrated and conducting polymers. Due to the mechanical similarity to biointerfaces such as human skin, conductive hydrogels have been primarily utilized as bioelectrodes, specifically neuroprosthetic electrodes, in an attempt
Jing Fan et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 231-240 (2014-09-01)
Calix[4]pyrroles offer a great potential as stationary phases for gas chromatography (GC) due to their unique structures and physicochemical properties. Herein we present the first report of using two calix[4]pyrroles, namely meso-tetra-cyclohexylcalix[4]pyrrole (THCP) and meso-octamethylcalix[4]pyrrole (OMCP). These stationary phases were
Woo Young Hong et al.
Biomaterials, 35(36), 9573-9580 (2014-09-07)
Here, we propose an integrated multifunctional system constructed by conductive disulfide-biotin-doped polypyrrole nanowires (SS-biotin-Ppy NWs) for capture, release, and in situ quantification of circulating tumor cells (CTCs). A well-ordered three-dimensional nanowire structure equipped with a monoclonal antibody offers a significant
SeungHyun Jeon et al.
Theranostics, 4(11), 1123-1132 (2014-09-25)
We have developed a conductive nano-roughened microfluidic device and demonstrated its use as an electrically modulated capture and release system for studying rare circulating tumor cells (CTCs). The microchannel surfaces were covalently decorated with epithelial cancer-specific anti-EpCAM antibody by electrochemical