Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł 278,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(CH3)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
278,80 zł
Cena katalogowa328,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
63-65 °C (lit.)
functional group
amine, nitro, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\C)[N+]([O-])=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
InChI key
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
General description
trans-β-Methyl-β-nitrostyrene (1-phenyl-2-nitropropene), a nitrostyrene derivative is an α,β-disubstituted nitroalkene. It has been synthesized by reacting benzaldehyde with nitroethane and butylamine. Spectroscopic analysis of 1-phenyl-2-nitropropene has been done using FT-IR, FT-Raman, NMR and UV.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 99% | description 98% |
| assay 99% | assay 97% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 63-65 °C (lit.) | mp 93-97 °C (lit.) | mp 55-58 °C (lit.) | mp 102-104 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form crystals | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| functional group phenyl, amine, nitro | functional group amine, phenyl, nitro | functional group amine, phenyl, nitro | functional group nitro, amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?