Merck
147125
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium bromide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(Br)(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.22
Beilstein:
3739113
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
193-195 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3