Przejdź do
228982
Benzyltrimethylammonium chloride
97%
Synonim(y):
Amberlite IRC 178(Cl), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Trimethylbenzylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(Cl)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.69
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-300-3
Beilstein/REAXYS Number:
3917255
MDL number:
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Application
Benzyltrimethylammonium chloride can be used as a phase catalyst in:
  • The synthesis of alkyl and aryl sulfonamides from thiols and disulfides in the presence of 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin (DCH).
  • The selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde using hydrogen peroxide as oxidant.
  • The esterification reaction of ethanol and lauric acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1398014711753272
description
97%
description
technical, ~60% in H2O
description
97%
description
≥98.0% (AT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
97%
assay
-
assay
97%
assay
≥98.0% (AT)
form
crystals
form
liquid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
239 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
230-232 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyltrimethylammonium chloride
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?