Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-532-9
Beilstein/REAXYS Number:
635707
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
vapor pressure
20.89 psi ( 55 °C), 6.11 psi ( 20 °C)
assay
96%
form
liquid
autoignition temp.
743 °F
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
density
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
InChI key
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclopentene is a cyclo-olefin. Neopentyl phosphine ligand catalyzed Heck coupling of cyclopentene has been reported. Mechanism of reaction of ground state oxygen atom with cyclopentene has been investigated. Homopolymerization of cyclopentene has been reported. Photocatalytic oxidation of cyclopentene over various titanium(IV) oxide catalyst has been reported.
Application
Cyclopentene was used to investigate the [2+2] cycloaddition of diamond (001) surfaces with alkene.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-29.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?