Kluczowe dokumenty
143480
3-Aminothiophenol
96%
Synonim(y):
3-Aminobenzenethiol
Wybierz wielkość
455,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
455,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.656 (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
Klucz InChI
KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?