Przejdź do
274240
2-Aminothiophenol
99%
Synonim(y):
2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Mercaptoaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-277-3
Beilstein/REAXYS Number:
606076
Assay:
99%
Form:
liquid
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.642 (lit.)
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI key
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Aminothiophenol is an organosulfur compound used in the synthesis of urea derivatives.
Application
2-Aminothiophenol was used in the synthesis of 1,5-benzothiazepines derivatives by reacting with 1,3-diphenylpropenone derivatives and using aluminosilicate solid catalysts. It was also used in the synthesis of benzothiazole and 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123137422967
description
99%
description
technical grade, 90%
description
≥97.0%
assay
99%
assay
90%
assay
≥97.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.642 (lit.)
refractive index
n20/D 1.642 (lit.)
refractive index
-
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
140-145 °C/16 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminothiophenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?