Merck
M54503
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)aniline
97%
Synonim(y):
4-(Methylmercapto)aniline, 4-Aminothioanisole
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.22
Beilstein:
774506
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.639 (lit.)
tw
272-273 °C (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter