Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
Informacje o tej pozycji
495,00 zł
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, ≥95%
mp
232-234 °C (lit.)
λmax
780 nm
SMILES string
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C36H44ClN2.HI/c1-7-24-38-30-18-11-9-16-28(30)35(3,4)32(38)22-20-26-14-13-15-27(34(26)37)21-23-33-36(5,6)29-17-10-12-19-31(29)39(33)25-8-2;/h9-12,16-23H,7-8,13-15,24-25H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ≥95 % | description Dye content 90 % | description Dye content 90 % | description Dye content 80 % |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| composition Dye content, ≥95% | composition Dye content, 90% | composition Dye content, 90% | composition Dye content, 80% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 232-234 °C (lit.) | mp 209-212 °C (lit.) | mp 214-218 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| λmax 780 nm | λmax 782 nm | λmax 806 nm | λmax 820 nm |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?