gęstość pary
3.9 (vs air)
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
142-143 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter