113018
Crotonic acid
98%
Synonim(y):
trans-2-Butenoic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.97 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.19 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
744 °F
granice wybuchowości
15.1 %, 171 °F
2.2 %, 135 °F
tw
180-181 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
Klucz InChI
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges