Przejdź do
8.02650
Kwas krotonowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas β-metyloakrylowy, kwas 2-butenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-533-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.25 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
500 °C
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
185.0-199.5 °C/1013 hPa
mp
70-73 °C
transition temp
flash point 90 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
bulk density
543 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
InChI key
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
822002820351802668
description
for synthesis
description
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
description
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
description
for synthesis
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
185.0-199.5 °C/1013 hPa
bp
250 °C
bp
-
bp
138-140 °C/1013 hPa
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas krotonowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)