Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)11]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.67
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-114-9
Beilstein/REAXYS Number:
1777050
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
mp
45-49 °C
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3
InChI key
MJCJUDJQDGGKOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Didodecylamine is a secondary amine. It is reported as standard amine enhancer and its dermal enhancement properties has been studied using in vitro diffusion cell techniques. Solidification point of dodecylamine has been reported to be 26.2°C.
Application
Didodecylamine may be used:
- to promote the crystal growth of 2D nanosheets of GdOCl with approximately square cross sections
- to investigate the effect of alkyl chain length of amine on phase transfer of aqueous synthesized gold nanoparticles (AuNPs) from water to toluene
- in the preparation of novel class of liquid crystalline complexes, by the interaction of copper nitrate
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description puriss., ≥99.5% (GC) | description 98% | description 98 atom % 15N |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 45-49 °C | mp 27-29 °C (lit.) | mp 27-29 °C (lit.) | mp 27-29 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form crystals | form solid |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?