Merck
139130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
97%
Synonim(y):
(±)-Methyl 2-chloropropionate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHClCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
Beilstein:
1421535
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
4.22 (vs air)
ciśnienie pary
5.25 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
granice wybuchowości
19 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
132-133 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 2-chloropropionate is the initiating/catalyst system during the atom transfer radical polymerization of N,N-dimethylacrylamide, N-isopropylacrylamide and N-vinylpyrrolidone.
Zastosowanie
Methyl 2-chloropropionate was used as initiator during the synthesis of acrylamide homopolymers and acrylamide-N-isopropylacrylamide block copolymers.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A I Gurova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 36-38 (1992-01-01)
Reports of MACs for carboxylic acid derivatives as sodium methoxyacetate (SMOA), methyl chlorpropionate (MCP) and acetoacetic ether (AAE). SMOA shows low toxicity, no cumulation and specific action MCP demonstrates moderate toxicity, low cumulation no specific action in concentrations close to
Controllable synthesis of poly (N-vinylpyrrolidone) and its block copolymers by atom transfer radical polymerization.
Lu X, et al.
Polymer, 48(10), 2835-2842 (2007)
Thermal response of narrow-disperse poly (N-isopropylacrylamide) prepared by atom transfer radical polymerization.
Xia Y, et al.
Macromolecules, 38(14), 5937-5943 (2005)
Acrylamide Homopolymers and Acrylamide-N-Isopropylacrylamide Block Copolymers by Atomic Transfer Radical Polymerization in Water.
Wever DAZ, et al.
Macromolecules, 45(10), 4040-4045 (2012)
Copolymerization of N, N-dimethylacrylamide with n-butyl acrylate via atom transfer radical polymerization.
Neugebauer D and Matyjaszewski K.
Macromolecules, 36(8), 2598-2603 (2003)