Merck
13611
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
Synonim(y):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~1.0 mmol/g loading
macierz
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
alcohol
Inne uwagi
Support used in solid phase peptide synthesis; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.W. van Nispen et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)
S.S. Wang
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)