Merck
134716
Sigma-Aldrich
3-Butenoic acid
97%
Synonim(y):
Vinylacetic acid
Wybierz wielkość
25 G
702,00 zł
100 G
2160,00 zł
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
702,00 zł
100 G
2160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
1699159
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6)
Klucz InChI
PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Butenoic acid was used in the synthesis of polyethylene glycolated boltorn coatings[1]. It was used to study the inhibition of the enzyme-catalysed conversion of D-tyrosyl- phenylalanyl-glycine to D-tyrosyl-phenylaline amide by non-peptide carboxylic acids[2]. It was used in preparation of strained nitroso Diels-Aldrer adducts which undergo a domino ROC metathesis in the presence of Ru-carbene catalysts and olefins[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Géraldine Calvet et al.
Organic letters, 9(8), 1485-1488 (2007-03-14)
[reaction: see text] Strained bicyclic 3,6-dihydro-1,2-oxazine is a reactive substrate in domino metathesis with an external alkene. This general transformation leads to isoxazolo[2,3-a]pyridin-7-one, a versatile scaffold combining chemical functions that could be selectively oxidized or reduced. The synthetic relevance of
THIOL-ENE GENERATED AMPHIPHILIC PEGYLATED COATINGS FOR USE IN ANTI-BIOFOULING APPLICATIONS.
Bartels JW, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 51(1), 399-399 (2010)
Carlos Adelantado et al.
Electrophoresis, 39(12), 1437-1442 (2018-03-27)
It is described a simple, rapid and efficient methodology to characterise and separate gold nanoprisms and nanooctahedra by capillary electrophoresis. This technique is suitable to distinguish between morphologies and it can be used as a powerful separation tool after a
Marco Laurenti et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(17), 10484-10491 (2011-07-28)
In this work, we describe a new methodology for the preparation of monodisperse and thermosensitive microgels with magnetic core. In order to produce such a material, hydrophobic magnetic Fe(3)O(4) nanoparticles were prepared by two methods: thermal decomposition and coprecipitation. The
Justyna Grabska et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(18), 3437-3451 (2017-04-18)
By near-infrared (NIR) spectroscopy and anharmonic density functional theory (DFT) calculations, we investigate five kinds of saturated and unsaturated carboxylic acids belonging to the group of short-chain fatty acids: propionic acid, butyric acid, acrylic acid, crotonic acid, and vinylacetic acid.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this 3-Butenoic acid a solution or a solid?
    1 answer
    1. This product is a neat liquid with a density of 1.013 g/mL at 25 °C.