Przejdź do
49661
Methyl 4-pentenoate
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
4-Pentenoic acid methyl ester, Allylacetic acid methyl ester, Methyl allylacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
426,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
1702,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
426,00 zł
Cena katalogowa568,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.415
functional group
allyl, ester
SMILES string
COC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
SHCSFZHSNSGTOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 4-pentenoate is an unsaturated methyl ester that is prepared by the esterification of 1-pentenoic acid with methanol. It undergoes amidation with formamide via acetone-initiated photochemical reaction to form a 1:1 adduct. The metathesis of methyl 4-pentenoate with different Mo(VI)alkylidene complexes have been reported. It acts as a chain transfer agent during the polymerization of exo,exo-5,6-bis(methoxymethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-ene using RuII(H20)6(tos)2 (tos =p-toluenesulfonate) as a catalyst.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)