Przejdź do
77047
3-Pentenoic acid
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1743187
Assay:
≥95.0% (sum of isomers, GC)
Form:
liquid
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of isomers, GC)
form
liquid
quality
is mainly present in the trans-form (≥90% GC)
refractive index
n20/D 1.435
bp
192-194 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
InChI key
UIUWNILCHFBLEQ-NSCUHMNNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
458971816565980
description
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
description
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of isomers, GC)
assay
>97.0% (sum of isomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.435
refractive index
n20/D 1.462
refractive index
n20/D 1.475
refractive index
n/D 1.41, n20/D 1.411
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
bp
192-194 °C (lit.)
bp
236-242 °C (lit.)
bp
-
bp
129-131 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.), 0.811 g/mL at 25 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)