Przejdź do
259276
2-Pentenoic acid
predominantly trans, 98%
Synonim(y):
trans-2-Pentenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-791-9
Beilstein/REAXYS Number:
1720312
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
706,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
impurities
10% cis isomer (maximum)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C/20 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
InChI key
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Application
2-Pentenoic acid has been used in preparation of new nonsteroidal human androgen receptor (hAR) agonists from an hAR antagonist pharmacophore, 2(1H)-piperidino[3,2-g]quinolinone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M90003240370493201
description
predominantly trans, 98%
description
95%
description
≥99%
description
98 atom % D
assay
98%
assay
95%
assay
≥99%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
bp
106 °C/20 mmHg (lit.)
bp
320 °C (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
bp
185 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C
mp
9-11 °C (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)