Merck
245925
Sigma-Aldrich
4-Pentenoic acid
97%
Synonim(y):
3-Vinylpropionic acid, Allylacetic acid
Wybierz wielkość
5 G
150,00 zł
25 G
428,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
150,00 zł
25 G
428,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
1633696
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22.5 °C (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
Klucz InChI
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The sulfonation of 4-pentenoic acid (Allylacetic acid) yields the corresponding γ-lactone[1].
Zastosowanie
4-Pentenoic acid (Allylacetic acid) was used to inhibit fatty acid oxidation in rat heart mitochondria[2].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
On the rate-determining step of fatty acid oxidation in heart. Inhibition of fatty acid oxidation by 4-pentenoic acid.
J C Fong et al.
The Journal of biological chemistry, 253(19), 6917-6922 (1978-10-10)
Selina Schimka et al.
The Journal of chemical physics, 147(3), 031101-031101 (2017-07-25)
Here we report on a light triggered remote control of microgel size in the presence of photosensitive surfactant. The hydrophobic tail of the cationic surfactant contains azobenzene group that undergoes a reversible photo-isomerization reaction from a trans- to a cis-state
Rec. Trav. Chim., 111, 478-478 (1992)
A Laurent et al.
Toxicology letters, 114(1-3), 203-214 (2000-03-14)
4-Hydroxy-2-nonenal (HNE) is a major aldehydic product of lipid peroxidation known to exert several biological and cytotoxic effects. The in vitro metabolism of [4-(3)H]-HNE by rat precision-cut liver slices was investigated. Liver slices rapidly metabolize HNE - about 85% of
K Miura et al.
Japanese journal of pharmacology, 80(3), 223-228 (1999-08-26)
Intrarenal infusion of 4-pentenoic acid is known to lower renal cortical ATP content and cause a reduction in glomerular filtration rate (GFR). The alteration in nucleotide metabolism might augment the production of adenosine, thereby eliciting the fall in GFR. This
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf