Currently, this product is of synthetic origin.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
576,00 zł
Nazwa produktu
(+)-Catechin hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to yellow with tan cast
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
InChI key
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
General description
Application
- as a polyphenol standard in the determination of total polyphenols in the by-products of red wine
- as an additive to study its effects on in vitro methane production and substrate degradation in a triple-fed batch approach
- as a substrate to determine the activity of pure L. plantarum CECT 748T 14 recombinant tannase on catechin[1]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow to yellow with tan cast | color - | color white to light brown | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Catechin hydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is the origin of "Catechin hydrate C1251" natural or synthetic?