Przejdź do
384267
Methyl 3-butenoate
95%
Synonim(y):
Methyl vinylacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
420,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-076-9
Beilstein/REAXYS Number:
1741732
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
420,00 zł
Cena katalogowa560,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, ester
SMILES string
COC(=O)CC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
GITITJADGZYSRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 3-butenoate is an olefin ester. It is reported to undergo Iron carbonyl-promoted isomerization to afford α, β-unsaturated esters. It is one of the reaction products formed during flash vacuum thermolysis of (−)-cocaine. The H2 and CH4 chemical ionization mass spectra of methyl 3-butenoate has been reported.
Application
Methyl 3-butenoate may be employed for the synthesis of dipeptide olefin isosteres using intermolecular olefin cross-metathesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
343587339393754935
description
95%
description
97%
description
95%
description
99%
assay
95%
assay
97%
assay
95%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.378
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
112 °C (lit.)
bp
69-73 °C/0.35 mmHg (lit.)
bp
85 °C/20 mmHg (lit.)
bp
101 °C
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)