Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-098-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
bp
306-307 °C/1013 hPa
mp
121-124 °C
solubility
0.00029 g/L
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI key
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description 96% | description 98% | description for synthesis |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 96% | assay 98% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 0.00029 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form crystals | form solid | form - | form powder |
| density 1.14 g/cm3 at 20 °C | density 0.97 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Stilbene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?