Merck
8.14345
Bromek pirydinium-perbromek
for synthesis
Synonim(y):
Pyridinium bromide-perbromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6Br3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.82
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
254-446-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystals
mp
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
InChI key
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814345005004022536412405