Próba
98%
Formularz
solid
bp
203-205 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
Klucz InChI
QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?