Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
Informacje o tej pozycji
238,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
density
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCN
InChI
1S/C7H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-8H2,1H3
InChI key
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ≥99%, FG | description analytical standard |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.417-1.419, n20/D 1.418 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| density 0.777 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.752 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.752 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.766 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 154-156 °C (lit.) | bp 104 °C (lit.) | bp 104 °C (lit.) | bp 131-132 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?