Merck
359327
Sigma-Aldrich
N-Hexylmethylamine
96%
Synonim(y):
N-Methylhexylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NH(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
Beilstein:
1731685
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
gęstość
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCNC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
XJINZNWPEQMMBV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Hexylmethylamine is an acyclic secondary amine. Ruthenium-catalyzed reaction of N-hexylmethylamine with styrene has been reported. Transition metal-catalyzed intermolecular hydroamination of N-hexylmethylamine with 2-vinylnaphthalene has been reported.
Zastosowanie
N-Hexylmethylamine may be used in the synthesis of dialkyldithiocarbamato cadmium complexes Cd[S2CNRR′]2.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14286-14287 (2003-11-20)
A transition metal-catalyzed intermolecular hydroamination of vinylarenes with alkylamines is reported. The combination of Pd(O2CCF3)4, DPPF, and TfOH was the most effective catalyst of those tested. Control experiments without palladium, acid, or ligand all occurred in low yield. The reaction
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(9), 2702-2703 (2004-03-05)
A ruthenium-catalyzed intermolecular, anti-Markovnikov hydroamination of vinylarenes with secondary aliphatic and benzylic amines is reported. The combination of Ru(cod)(2-methylallyl)2, 1,5-bis(diphenylphosphino)pentane, and triflic acid was the most effective catalyst of those tested. Control reactions conducted without ligand or acid did not
The synthesis of SiO2@ CdS nanocomposites using single-molecule precursors.
Monteiro OC, et al.
Chemistry of Materials, 14(7), 2900-2904 (2002)