Przejdź do
308102
N,N-Dimethylhexylamine
98%
Synonim(y):
1-(Dimethylamino)hexane, N,N-Dimethyl-1-hexanamine, N,N-Dimethyl-n-hexylamine, N,N-Dimethylhexylamine, N-Hexyldimethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-491-8
Beilstein/REAXYS Number:
1732757
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
density
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h4-8H2,1-3H3
InChI key
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
General description
The free Salinomycin (Sali), that has selective toxicity to cancer stem cells (CSCs), was encapsulated into the nanoparticle along with the additive N,N-dimethylhexylamine.
Application
N,N-Dimethylhexylamine was used as ion-pairing agent to study the problem of poor retention of uridine diphosphate-linked intermediates on reverse phase media. It was also used in the determining the five monophosphate nucleotides (cytidine 5′-monophosphate, uridine 5′-monophosphate, adenosine 5′-monophosphate, inosine 5′-monophosphate and guanosine 5′-monophosphate) in baby foods.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40460276170163643
description
98%
description
technical, ≥95% (GC)
description
99%
description
≥98%
assay
98%
assay
≥98.0% (NT), ≥95% (GC)
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
146-150 °C (lit.)
bp
-
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
bp
58-60 °C/1 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.576 (lit.)
density
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)