Kluczowe dokumenty
325163
Dodecylamine
≥99%
Synonim(y):
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
64 mmHg ( 170 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 3.5 g/L at 25 °C
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Klucz InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?