Przejdź do
D43603
3,5-Dibromosalicylic acid
97%
Synonim(y):
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
199,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H2-2-(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.91
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-570-9
Beilstein/REAXYS Number:
2210805
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
199,50 zł
Cena katalogowa266,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
224-227 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
InChI
1S/C7H4Br2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15270646181484210
description
97%
description
97%
description
technical grade, 90%
description
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
assay
97%
assay
97%
assay
90%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
mp
224-227 °C (lit.)
mp
177-179 °C (lit.)
mp
159-162 °C (lit.)
mp
158-161 °C
functional group
bromo
functional group
carboxylic acid, fluoro
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)