Kluczowe dokumenty
112321
Ethyl octanoate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Ethyl caprylate
Wybierz wielkość
73,40 zł
Wybierz wielkość
About This Item
73,40 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Selectophore™
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?