Merck
W200204
Sigma-Aldrich
Acetal
≥98%, FG
Synonim(y):
Acetaldehyde diethyl acetal, 1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Numer FEMA:
2002
Beilstein:
1098310
Numer WE:
Nr Rady Europy:
35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.001
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; ethereal; vegetable; earthy; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
446 °F
granice wybuchowości
10.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; ethereal; vegetable; earthy; sweet
ciąg SMILES
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Acetal is a volatile flavor compound mainly found in grapefruit essence, Durio zibethinus fruit pulp and grape pomace distillate.
Zastosowanie
  • Synthesis of Diverse Allyl Sulfone Derivatives via Sequential Hydroalkoxylation of 1,3-Enynes.: This paper details a method for synthesizing allyl sulfone derivatives, which are valuable in various chemical manufacturing processes, through the controlled reaction of acetals (Kumar and Shah, 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
<68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Analysis of volatile flavor constituents from grapefruit essence.
Moshonas MG & Shaw PE
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(1), 119-120 (1971)
Volatile constituents and fatty acid composition of lipids in Durio zibethinus.
Moser R, et al.
Phytochemistry, 19(1), 79-81 (1980)
Fast determination of principal volatile compounds in distilled spirits.
Lopez-Vazquez C, et al.
Food Control, 21(11), 1436-1441 (2010)
Geelsu Hwang et al.
Biofouling, 30(9), 1079-1091 (2014-10-31)
Well-established biofilms formed by Streptococcus mutans via exopolysaccharide matrix synthesis are firmly attached to tooth surfaces. Enhanced understanding of the physical properties of mature biofilms may lead to improved approaches to detaching or disassembling these highly organized and adhesive structures.
A J Cappadoro et al.
Animal reproduction science, 158, 104-108 (2015-05-30)
The purpose of this study was to develop a new injection-molded intravaginal insert manufactured from ethylene-vinyl acetate containing progesterone for a 7-day insertion period in cattle. The manufacturing process resulted in a reduction in the residual drug compared to the