W244910
Ethyl octanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Ethyl caprylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (70% ethanol)
gęstość
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; fruity; floral; pineapple
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter