253901
5-Bromo-1-pentene
95%
Synonim(y):
1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
tw
126-127 °C/765 mmHg (lit.)
gęstość
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCCCC=C
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2
Klucz InChI
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup