Przejdź do
424447
trans-2-Penten-1-ol
95%
Synonim(y):
(2E)-2-Penten-1-ol, (E)-Pent-2-en-1-ol, trans-2-Pentenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-416-2
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
139-139.5 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC\C=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI key
BTSIZIIPFNVMHF-ONEGZZNKSA-N
General description
trans-2-Penten-1-ol is an allyl alcohol. It is one of the volatile compounds found in olive oil, cashew apple juice and fermented cucumber brines. The rate constants and product ion distributions of its reaction with H3O+, NO+ and O2.+ ions have been studied using selected ion flow tube (SIFT).
Application
trans-2-Penten-1-ol may be used in the synthesis of the following:
  • leustroducsin B
  • trichloroacetimidate
  • (E)-2,3,3′-trifluoro-4-(2-(trans-4-pentylcyclohexyl)ethyl)-4′-(pent-2-enyloxy)biphenyl
  • trans-1-bromo-2-pentene
  • trans-1-chloro-2-pentene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30418230248168450
description
95%
description
95%
description
97%
description
analytical standard
assay
95%
assay
95%
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.392
bp
139-139.5 °C (lit.)
bp
138 °C (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
bp
62 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)