Przejdź do
M45008
Methylenecyclobutane
96%
Synonim(y):
exo-Methylenecyclobutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H6(=CH2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-313-7
MDL number:
Assay:
96%
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6.57 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42 °C/749 mmHg (lit.)
density
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
InChI key
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)