Przejdź do
P8602
1-Penten-3-ol
99%
Synonim(y):
Ethyl vinyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-472-1
Beilstein/REAXYS Number:
1719833
MDL number:
Assay:
99%
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 20 °C (lit.), 0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(O)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3
InChI key
VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W358401P8807
description
99%
description
≥98%, FG
description
99%
assay
99%
assay
≥98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.), 0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.), 0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl, allyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Penten-3-ol
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)