Przejdź do
81383
Mowiol® 8-88
Mw ~67,000
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystals
Quality Segment
mol wt
Mw ~67,000
feature
hydrophilic
extent of labeling
86.7-88.7 mol% hydrolysis, ~1,400 polymerization
impurities
10.0-11.6% residual content of acetyl
ign. residue
≤0.5%
viscosity
7-9 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
ester number
130‑150
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyvinyl alcohol coating releasing fungal blastospores improves kill effect of attract-and-kill beads: This study evaluates the use of different types of polyvinyl alcohol (PVA), including Mowiol® 8-88, for developing fungal blastospore coatings that enhance pest control efficacy (KM Hermann et al., 2023, Springer).
  • Biodegradable nanoparticles made of amino-acid-based ester polymers: Discusses the use of Mowiol 8-88 in the preparation of biodegradable nanoparticles, analyzing their stability and aggregation properties (T Kantaria et al., 2016, MDPI).
Legal Information
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
813658138181382
description
Mw ~67,000
description
Mw ~130,000
description
Mw ~31,000
description
Mw ~27,000
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
mol wt
Mw ~67,000
mol wt
Mw ~130,000
mol wt
Mw ~31,000
mol wt
Mw ~27,000
viscosity
7-9 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
16-20 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
3.5-4.5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
impurities
10.0-11.6% residual content of acetyl
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
≤1.0%
ign. residue
≤0.5%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, How did you measure the degree of hydrolysis of PVA? any reference method related to titration?
    1 answer
    1. The test method for measuring the degree of hydrolysis of this product is proprietary information of the manufacturer. Unfortunately, specific test methods cannot be shared for M-Clarity quality level 200 products.