324590
Mowiol® 40-88
average Mw ~205,000 g/mol
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Polecane produkty
Postać
crystals
masa cząsteczkowa
average Mw ~205,000 g/mol
mp
>300 °C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available