Merck
108405
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate
≥99%
Synonim(y):
Dichloroacetic acid methyl ester, NSC 2882
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.97
Beilstein:
1747542
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
143 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
gęstość
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
Klucz InChI
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
  • Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
  • Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
  • Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
  • Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
  • Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)