Merck
678953
Sigma-Aldrich
4-(1-Piperidinyl)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
1-(4-Formylphenyl)piperidine
Wybierz wielkość
5 G
273,70 zł
273,70 zł
Cena katalogowa391,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
273,70 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
273,70 zł
Cena katalogowa391,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
61-64 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H15NO/c14-10-11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-1-3-9-13/h4-7,10H,1-3,8-9H2
Klucz InChI
ILJVPSVCFVQUAD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Anti-inflammatory agents
  • Piperidine incorporated α-aminophosphonates for antibacterial agents
  • 5-Hydroxyaurone derivatives as growth inhibitors against HUVEC and some cancer cell lines
  • NR2B selective NMDA receptor antagonists
  • Fulleropyrrolidines
  • Fluorophores for monitoring polymerization processes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elitsa Pavlova et al.
European biophysics journal : EBJ, 44(8), 623-634 (2015-08-01)
The overproduction of free radicals and reactive oxygen species (ROS) has been proved as a basic damage mechanism and cause for oxidative stress. Their measurement is often hindered by the low signal. This could be resolved with the application of