Merck
105449
Sigma-Aldrich
γ-Thiobutyrolactone
98%
Synonim(y):
4-Butyrothiolactone
Wybierz wielkość
10 G
1040,00 zł
50 G
4000,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1040,00 zł
50 G
4000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
39-40 °C/1 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
THF: soluble
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioester
ciąg SMILES
O=C1CCCS1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Klucz InChI
KMSNYNIWEORQDJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
γ-Thiobutyrolactone undergoes copolymerization with glycidyl phenyl ether to form poly(ester-alt-sulfide)[1].
Zastosowanie
γ-Thiobutyrolactone was used to terminate the ring opening polymerization of ω-pentadecalactone to synthesize difunctional polyesters[2]. γ-Thiobutyrolactone was used to study the mechanism of metabolism of sulphur containing heterocyclic compounds by lignin-degrading basidiomycete Coriolus versicolor[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K D Holland et al.
Brain research, 615(1), 170-174 (1993-06-25)
Effects of alkyl-substituted gamma-butyrolactones and gamma-thiobutyrolactones on [35S]t-butylbicyclophosphorothionate (35S-TBPS) dissociation from the picrotoxinin receptor were studied. Unlike picrotoxinin, these lactones accelerated the dissociation rate of 35S-TBPS. Thus, previous reports that these lactones change the Kd but not the Bmax of
Nishikubo et al.
Macromolecules, 31(15), 4746-4752 (1998-07-29)
Poly(ester-alt-sulfide) (polymer 1) was synthesized by the alternating copolymerization of glycidyl phenyl ether (GPE) with gamma-thiobutyrolactone (TBL) catalyzed by either quaternary onium salts or crown ether complexes. The copolymerization proceeded to produce polymer 1 with good yields in neat or
Tiny droplets make a big splash.
Michael Eisenstein
Nature methods, 3(2), 71-71 (2006-02-14)
One-pot difunctionalization of poly (ω-pentadecalactone) with thiol-thiol or thiol-acrylate groups, catalyzed by Candida antarctica lipase B.
Takwa M, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 27(22), 1932-1936 (2006)
D J Canney et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(1), 43-55 (1998-03-21)
Dihydro-2(3H)-furanones (gamma-butyrolactones) and dihydro-2(3H)-thiophenones (gamma-thiobutyrolactones) containing fluoroalkyl groups at positions C-3, C-4, and C-5 of the heterocyclic rings were prepared. The anticonvulsant/convulsant activities of the compounds were evaluated in mice. Brain concentrations of the compounds were determined and the effects