Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł 195,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-343-1
Beilstein/REAXYS Number:
154629
MDL number:
195,75 zł
Cena katalogowa261,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
mp
56-58 °C (lit.), 57-59 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
For the determination of sulfhydryl groups in biological materials[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 99% | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder or crystals (anhydrous) | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 56-58 °C (lit.), 57-59 °C | mp 56-58 °C (lit.) | mp 70-73 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Dithiodipyridine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?