Kluczowe dokumenty
272264
1-(3-Aminopropyl)imidazole
≥97%
Synonim(y):
1-(3-Aminopropanyl)imidazole, 3-(1-Imidazolyl)propylamine, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propylamine, 3-(Imidazol-1-yl)propylamine, N-(3-Aminopropyl)imidazole, N-[3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl]amine
Wybierz wielkość
361,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
361,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCCn1ccnc1
InChI
1S/C6H11N3/c7-2-1-4-9-5-3-8-6-9/h3,5-6H,1-2,4,7H2
Klucz InChI
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?