Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-793-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
109-111 °C (lit.)
functional group
amide, thioester
SMILES string
CC(=O)NC1CCSC1=O
InChI
1S/C6H9NO2S/c1-4(8)7-5-2-3-10-6(5)9/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
NRFJZTXWLKPZAV-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules:</strong> This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (
<li><strong>Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules:</strong> This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98% (TLC) | description ≥99.0% (AT) | description ≥95% (titration) |
| assay 98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥95% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| mp 109-111 °C (lit.) | mp 185 °C | mp ~203 °C (dec.), 202 °C (dec.) (lit.) | mp 232-233 °C (lit.) |
| functional group amide, thioester | functional group - | functional group thioester | functional group - |
CAS 1195-16-0 N-Acetylhomocysteine thiolactone | - | - | - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?