분석
≥97%
형태
powder
분자량
Mr 743.4
Mr 787.4
포장
pkg of 1 g (10128058001)
pkg of 100 mg (10128031001)
pkg of 5 g (10240354001)
pkg of 500 mg (10128040001)
제조업체/상표
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
제조 메모
10 mg/ml in aqueous solution, contains at least 99% NADP after 4 weeks at 2 to 8 °C
분석 메모
Absorbance at 340 nm: Imidazol buffer, 100 mM pH 6.7, NADP 2 mM (= 14.87 mg/10 ml) : A340 approximately 0.100.
Absorbance at 360 nm: Aqueous solution of NADP, 10 mg/ml: A360 approximately 0.200-0.250.
기타 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable