840035C
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (840035C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840035C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840035C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840035C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (840035C-10mg)
10 mg/mL (840035C-25mg)
25 mg/mL (840035C-200mg)
25 mg/mL (840035C-500mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
InChI key
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객