분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (850345P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850345P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850345P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850345P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850345P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of liposomes for dissipation monitoring[3] and perforin binding and assembly[4] by Quartz crystal microscopy studies.
- in anthraquinone liposomes generation for spectral studies[5]
- in bicelles preparation along with phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate for in vitro reconstitution of β2-adrenergic receptor[6]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객