포장
pkg of 1 × 1 g ((890890P-1G))
pkg of 2 × 100 mg ((890890P-200MG))
pkg of 5 × 100 mg ((890890P-100MG))
pkg of 1 × 25 mg ((890890P-25MG))
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
transfection
cationic lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
InChI key
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable